Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',7'-Dichlorfluorescein, rein
Artikelnummer. 10511451
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401.195 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-54-0
Summenformel C20H10Cl2O5
Molekulargewicht (g/mol) 401.195
MDL-Nummer MFCD00005047
InChI-Schlüssel VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
IUPAC-Name 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Spezifikation
Extinktion 2000 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material 2', 7'-Dichlorofluorescein
Beilstein 19, V,6, 461
Merck Index 15, 3076
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 501 to 503nm (in 0.1N NaOH)
Formelmasse 401.2
Verlust bei Trocknung 5% max. (110°C)
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.79g/mL
Farbe Braun-rot bis orange
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'',7''-Dichlorofluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.