Learn More
2,6-Dimethylmorpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 141-91-3 | C6H13NO | 115.17 g/mol
98.70 CHF - 354.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 141-91-3
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
InChI-Schlüssel HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
PubChem CID 110862
IUPAC-Name 2,6-Dimethylmorpholin
SMILES CC1CNCC(O1)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11916811
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
155340250
25 g
98.70 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11926811
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
155341000
100 g
354.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
141-91-3
115.17
morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
2,6-Dimethylmorpholin
C6H13NO
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
110862
CC1CNCC(O1)C
Spezifikation
2, 6-Dimethylmorpholine
-85.0°C
147.0°C
96% min. (mixture of isomers) (GC)
C6H13NO
0.935
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
2,6-Dimethylmorpholin
110862
97%
141-91-3
0.9350g/mL
48°C
Glasflasche
1.447
morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
CC1CNCC(O1)C
115.17
115.17
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig bei Hautkontakt.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Ausspülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 205-509-3
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylmorpholine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.