Learn More
2,6-Difluorpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442937
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 1513-65-1 | C5H3F2N | 115.083 g/mol
2,6-Difluoropyridine has been used in the preparation of poly(pyridine ether)s via polycondensation with silylated 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Difluoropyridin wurde bei der Herstellung von Poly(pyridinether)s über die Polykondensation mit silyliertem 1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethan verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1513-65-1
Summenformel C5H3F2N
Molekulargewicht (g/mol) 115.083
MDL-Nummer MFCD00006227
InChI-Schlüssel MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
PubChem CID 73934
IUPAC-Name 2,6-Difluorpyridin
SMILES C1=CC(=NC(=C1)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoropyridine
Dichte 1.268
Siedepunkt 123°C to 124°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.437
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1422549
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 115.08
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
2,6-Difluorpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >