Learn More
2',6'-Difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409562
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′,6′-Difluoracetophenon wurde bei der Synthese von 2-Amino-4-Alkyl- und 2-Amino-4-Arylquinazolinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13670-99-0
Summenformel C8H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.13
MDL-Nummer MFCD00000328
InChI-Schlüssel VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
PubChem CID 83643
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6'-Difluoroacetophenone
Dichte 1.195
Siedepunkt 76°C to 79°C (15 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.481
Menge 1 g
Beilstein 2046068
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 1-(2,6-Difluorphenyl)ethan-1-on
Formelmasse 156.13
Reinheit (%) 98%