Learn More
2,6-Dichlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437037
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-65-0
Summenformel C6H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00002176
InChI-Schlüssel HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
IUPAC-Name 2,6-Dichlorphenol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenol
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Siedepunkt 218°C to 220°C
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 1447806
Merck Index 14,3073
Formelmasse 163
Reinheit (%) 99%