Learn More
2,6-Diacetylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656501
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1129-30-2
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD00006304
InChI-Schlüssel BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
IUPAC-Name 1-(6-Acetylpyridin-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diacetylpyridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)(COCH3)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver