Learn More
2,6-Bis-(Hydroxymethyl)-p-Cresol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403617
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 91-04-3 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-04-3
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.192
MDL-Nummer MFCD00004619
InChI-Schlüssel KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis hydroxymethyl-4-methylphenol, 2,6-bis hydroxymethyl-p-cresol, 2,6-dimethylol-p-cresol, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene dimethanol, 2,6-dimethylol-4-methylphenol, 2,6-di hydroxymethyl-p-cresol, 1,3-benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedimethanol, 3,5-bis hydroxymethyl-p-cresol, alpha1,alpha,2-trihydroxymesitylene
PubChem CID 7039
IUPAC-Name 2,6-bis(Hydroxymethyl)-4-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)CO)O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Schmelzpunkt 119°C to 126°C
Menge 100 g
Beilstein 1240237
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch