Learn More
2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10198494
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 97272-04-3
Summenformel C6H7ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 210.69
MDL-Nummer MFCD03086201
InChI-Schlüssel CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779650
IUPAC-Name 2,5-Dimethylthiophen-3-sulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Synonym 2,5-dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, buttpark 9650-20, chembrdg-bb 4009594, 2,5-dimethyl 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dimethyl-3-thienyl sulfonyl chloride, 2, 5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,2,5-dimethyl-9ci
Formelmasse 210.7
Reinheit (%) 97%