Learn More
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10352325
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 40532-06-7
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
MDL-Nummer MFCD00041059
InChI-Schlüssel RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC-Name 2-Isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 97%