Learn More
2,5-Dimethoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499210
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-02-7
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
InChI-Schlüssel AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C to 50.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Siedepunkt 146.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CHO
Menge 100 g
Beilstein 08,245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 795mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen