Learn More
2',5'-Dihydroxyacetophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424833
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 490-78-8
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00002343
InChI-Schlüssel WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
IUPAC-Name 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Menge 25 g
Beilstein 637903
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2',5'-Dihydroxyacetophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >