Learn More
2',5'-Dihydroxyacetophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
39.60 CHF - 353.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 490-78-8
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00002343
InChI-Schlüssel WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
IUPAC-Name 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produits 3
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
11414833
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12185.06
5 g
39.60 CHF
5 Gramm
Il en reste null
Verfügbar ab: 29-07-2025
Ajouter au panier
11424833
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12185.14
25 g
92.75 CHF
25 Gramm
Il en reste null
Verfügbar ab: 30-07-2025
Ajouter au panier
11434833
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12185.22
100 g
353.00 CHF
100 Gramm
Il en reste null
Verfügbar ab: 25-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Identifiants chimiques
490-78-8
152.149
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
10279
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
C8H8O3
MFCD00002343
2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanon
Spécification
2',5'-Dihydroxyacetophenone
204°C to 208°C
MFCD00002343
2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
152.149
152.15
490-78-8
C8H8O3
637903
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanon
10279
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-716-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AM7700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Identifiant produit
  • 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2',5'-Dihydroxyacetophenone
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis