Learn More
2,5-Dichlorbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322037
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 34145-05-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34145-05-6
Summenformel C7H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.024
MDL-Nummer MFCD00004607
InChI-Schlüssel LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118604
IUPAC-Name (2,5-Dichlorphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Menge 25 g
Beilstein 3240770
Synonym 2,5-dichlorophenyl methanol, 2,5-dichlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzylic alcohol, 2,5-dichloro-phenyl-methanol, 2,5-dichlorobenzylalcohol, acmc-1ad0a, 2,5-dichloro benzylalcohol, 2,5-dichloro-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,5-dichloro
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 99%