Learn More
2,5-Dichloro-p-Benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.82 CHF - 254.27 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 615-93-0 |
---|---|
Summenformel | C6H2Cl2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.99 |
InChI-Schlüssel | LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone |
PubChem CID | 12011 |
IUPAC-Name | 2,5-Dichlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
SMILES | C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15515444
|
Thermo Scientific Acros
406730010 |
1 g | N/A | ||||||
15760869
|
Thermo Scientific Acros
406730050 |
5 g |
87.84 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15770869
|
Thermo Scientific Acros
406730250 |
25 g |
254.27 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
615-93-0 | |
176.99 | |
2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone | |
2,5-Dichlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
C6H2Cl2O2 | |
LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N | |
12011 | |
C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl |
Spezifikation
2,5-Dichloro-p-benzoquinone | |
159.0°C to 161.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H2Cl2O2 | |
LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-Dichlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion | |
12011 | |
98% |
615-93-0 | |
Authentic | |
Glasflasche | |
2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone | |
C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl | |
176.99 | |
176.99 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 210-453-8
- 2,5-Dichloro-p-benzoquinone, 98%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.