Learn More
2-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10183314
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183314
10 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Artikelnummer. 10183314
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07123EA
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 17228-99-8
Summenformel C11H8NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
MDL-Nummer MFCD01936002
InChI-Schlüssel MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 2794795
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-(4-Methylphenyl)-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >