Learn More
2-(4-Methylbenzylamino)pyridin-5-Boronsäure Pinacolester, 95 %
Artikelnummer. 11307279
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1073354-32-1
Fórmula molecular C19H25BN2O2
Peso molecular (g/mol) 324.231
Número MDL MFCD06798272
Clave InChI AFMJUGQUPACTDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 6-4-methylbenzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-methylbenzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-4-methylbenzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n-4-methylphenyl methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine
PubChem CID 44755166
Nombre IUPAC N-[(4-Methylphenyl)methyl]-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=C(C=C3)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylbenzylamino)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 148°C to 153°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.23
Porcentaje de pureza 95%