Learn More
2,4-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499352
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Agrochemikalien, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6574-98-7
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00016373
InChI-Schlüssel GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f
PubChem CID 81050
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 637738
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 98%