Learn More
2,4-Dichloro-N-Hydroxybenzenecarboxidoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697065
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 29203-60-9
Summenformel C7H4Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 224.465
MDL-Nummer MFCD00192643
InChI-Schlüssel GXBVZCSCOBTMHS-XFFZJAGNSA-N
Synonym 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarbonimidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidoyl chloride, 2,4-dichlorophenyl chloro hydroxyimino methane, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride, z-2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-1-carbonimidoyl chloride
PubChem CID 9583124
IUPAC-Name (1Z)-2,4-Dichlor-N-hydroxybenzolcarboximidoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CCl=NOH
Menge 1 g
Formelmasse 224.47
Reinheit (%) 97%