Learn More
2,4-Dichlor-1-Jodbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 272.9 |
Reinheit (%) | 97% |