Learn More
2,4'-Dibrompropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3211511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 38786-67-3
Summenformel C9H8Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 291.97
MDL-Nummer MFCD00209571
InChI-Schlüssel GKALOSTUZMFUQB-LURJTMIESA-N
PubChem CID 603907
IUPAC-Name 2-Brom-1 -(4-Bromphenyl)propan-1-on
SMILES C[C@H](Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4'-Dibromopropiophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Farbe Orange bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4COCH(Br)CH3
Menge 5 g
Synonym 2,4'-dibromopropiophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl propan-1-one, 1-propanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 2,4-dibromopropiophenone, 2,4'-dibromopropiophenon, acmc-1ago1, alpha,4'-dibromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-4-bromophenyl, 2-bromo-1-4-bromophenyl-1-propanone #
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,ethanol,,methanol
Formelmasse 291.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4'-Dibromopropiophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.