Learn More
2-(4-Bromophenoxy)-N,N-Dimethylethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450618
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Zwischenprodukt für die Synthese von Tamoxifen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2474-07-9
Summenformel C10H14BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 244.13
MDL-Nummer MFCD00274471
InChI-Schlüssel MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
PubChem CID 213877
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylethanamin
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane.
Formelmasse 244.13
Reinheit (%) 97%