Learn More
2-(4 -Biphenylyl)piperazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376949
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105242-10-2
Summenformel C16H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 238.334
MDL-Nummer MFCD05864686
InChI-Schlüssel QUINYTMXFWCKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenyl-4-yl-piperazine, 2-4-phenylphenyl piperazine, 2-4-biphenylyl piperazine, 2-biphenyl-4-ylpiperazine, 2-1,1'-biphenyl-4-yl piperazine, pubchem9326, acmc-20a0oz, 2-4-biphenylyl piperazin
PubChem CID 2771747
IUPAC-Name 2-(4-Phenylphenyl)piperazin
SMILES C1CNC(CN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Biphenylyl)piperazine
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 238.34
Reinheit (%) 95%