Learn More
2,4,6-Trimethylbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11401047
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4,6-Trimethylbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401047
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11401047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24060.14
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164.011 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5980-97-2
Summenformel C9H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.011
MDL-Nummer MFCD00236060
InChI-Schlüssel BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 292184
IUPAC-Name (2,4,6-Trimethylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼120°C to 127°C
Menge 25 g
Beilstein 2831927
Formelmasse 164.01
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10142792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Chargennummer10159382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Chargennummer10159383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Chargennummer10142790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Chargennummer60900304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Name des Produkts
2,4,6-Trimethylbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >