Learn More
2,4,6-tribrom-3-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430248
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 14348-40-4 | C7H3Br3O3 | 374.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14348-40-4
Summenformel C7H3Br3O3
Molekulargewicht (g/mol) 374.81
MDL-Nummer MFCD00055557
InChI-Schlüssel YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
IUPAC-Name 2,4,6-tribrom-3-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 144°C to 149°C
Menge 1 g
Beilstein 2844497
Formelmasse 374.81
Reinheit (%) 98%