Learn More
2,3-Diphenyl-2-Cyclopropen-1-on, 99 % (Trockengew.), kann bis zu 5% Wasser enth., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485057
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886-38-4
Summenformel C15H10O
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00001311
InChI-Schlüssel HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
IUPAC-Name 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-on
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
Schmelzpunkt 119°C to 121°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse), kann bis zu 5 % Wasser enthalten
Menge 5 g
Beilstein 608049
Merck Index 14,3308
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 99%