Learn More
2,3-Dimethylpiperazin, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346719
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 84468-52-0 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84468-52-0
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.192
MDL-Nummer MFCD07373397
InChI-Schlüssel COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylpiperazine, 2,3-dimethylpiperazine, cis + trans
PubChem CID 522814
IUPAC-Name 2,3-Dimethylpiperazin
SMILES CC1C(NCCN1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylpiperazine
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt 81°C to 90°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 95%