Learn More
2,3-Dimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491127
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40972-86-9
Summenformel C8H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.98
MDL-Nummer MFCD02683112
InChI-Schlüssel VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl, 2,3-dimethoxyphenylboronicacid, 3-boronoveratrole, pubchem14109, acmc-209jhv, ksc235o1n, 2,3-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 5156491
IUPAC-Name (2,3-dimethoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=CC(B(O)O)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 1 g
Beilstein 3051295
Formelmasse 181.98
Reinheit (%) 98%