Learn More
2,3-Dihydro-1 H-indol-2-ylmethanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 149.19 |
Reinheit (%) | 97% |