Learn More
2,3-Dichlorphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420018
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 576-24-9 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-24-9
Summenformel C6H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00002160
InChI-Schlüssel UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l
PubChem CID 11334
IUPAC-Name 2,3-Dichlorphenol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenol
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 115°C (239°F)
Geruch Phenol-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 2043615
Formelmasse 163
Reinheit (%) ≥98%