Learn More
2,3-Dichlor-5,6-Dichyano-1,4-Benzochinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463844
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 84-58-2 | C8Cl2N2O2 | 227 g/mol
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone is used as a reagent for oxidative couplings and cyclization reactions and dehydrogenation of alcohols, phenols and steroid ketones. It is also used in the synthesis of 1,2-benzisoxazoles. It is a useful electron-transfer reagent for synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dichlor-5,6-Dicyano-1,4-Benzochinon wird als Reagenz für oxidative Kopplungen und Cyclisierungsreaktionen sowie für die Dehydrierung von Alkoholen, Phenolen und Steroidketonen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 1,2-Benzisoxazolen verwendet. Ist ein nützliches Elektronen-Transfer-Reagenz für die Synthese von Chinolinen aus Iminen und Alkinen oder Alkenen.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Methanol, Essigsäure und Dioxan. Schwer löslich in Chloroform, Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-58-2
Fórmula molecular C8Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 227
Número MDL MFCD00001593
Clave InChI HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
PubChem CID 6775
Nombre IUPAC 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril
SMILES C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Punto de fusión 214°C to 218°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3439
Beilstein 747939
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3063
Información de solubilidad Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.01
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.