Learn More
2,3-Dichlor-1,4-Naphthoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465363
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227.04 g/mol
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Saatdesinfektionsmittel, Textilien, als organischer Katalysator, als chemisches Zwischenprodukt, als Additiv in Farbstoffbindern, als Antifouling-Mittel. Es wird auch zur Steuerung von Blaualgen in Teichen, Seen und Schwimmbädern verwendet. Es wird auch als wichtiger Katalysator zur Herstellung von 3,3-Dichlorbenzin verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.008 g/l). Löslich in heißem Toluol fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-80-6
Summenformel C10H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 227.04
MDL-Nummer MFCD00001677
InChI-Schlüssel SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Schmelzpunkt 193°C to 196°C (sublimation)
Siedepunkt 275°C (2 mmHg)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1073511
Merck Index 14,3045
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency.
IUPAC-Name 2,3-Dichloronaphthalin-1,4-Dion
Formelmasse 227.05
Reinheit (%) 98%