Learn More
2,3-Dibrompyridin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
99.24 CHF - 276.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1020056-98-7 |
---|---|
Summenformel | C6H3Br2NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 280.903 |
MDL-Nummer | MFCD09997708 |
InChI-Schlüssel | ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,3-dibromoisonicotinic acid, 2,3-dibromo-4-pyridinecarboxylic acid, acmc-20ahus, 2,3-dibromopyridine-4-carboxylicacid |
PubChem CID | 26967070 |
IUPAC-Name | 2,3-Dibrompyridin-4-Carbonsäure |
SMILES | C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15444327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31708.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15434327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31708.03 |
1 g |
276.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1020056-98-7 | |
280.903 | |
ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N | |
26967070 | |
C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Br)Br |
C6H3Br2NO2 | |
MFCD09997708 | |
2,3-dibromoisonicotinic acid, 2,3-dibromo-4-pyridinecarboxylic acid, acmc-20ahus, 2,3-dibromopyridine-4-carboxylicacid | |
2,3-Dibrompyridin-4-Carbonsäure |
Spezifikation
2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid | |
C6H3Br2NO2 | |
2,3-dibromoisonicotinic acid, 2,3-dibromo-4-pyridinecarboxylic acid, acmc-20ahus, 2,3-dibromopyridine-4-carboxylicacid | |
C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Br)Br | |
280.903 | |
280.9 |
1020056-98-7 | |
MFCD09997708 | |
ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dibrompyridin-4-Carbonsäure | |
26967070 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen