Learn More
2',3',6'-Trifluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11415766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208173-22-2
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.122
MDL-Nummer MFCD00070809
InChI-Schlüssel INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone, 2,3,6-trifluoroacetophenone, ethanone, 1-2,3,6-trifluorophenyl, 1-acetyl-2,3,6-trifluorobenzene, pubchem4285, acmc-1cnfl, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone #
PubChem CID 594247
IUPAC-Name 1-(2,3,6-Trifluorphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3',6'-Trifluoroacetophenone
Brechungsindex 1.467
Menge 5 g
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 97%