Learn More
2-(-Naphthyl)piperazin,2-naphthyl)piperazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11465790
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 904816-32-6
Summenformel C14H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.30
MDL-Nummer MFCD05864679
InChI-Schlüssel DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
PubChem CID 2771839
IUPAC-Name 2-Naphthalen-2-ylpiperazin
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Naphthyl)piperazine
Schmelzpunkt 99°C to 104°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 212.3
Reinheit (%) 95%