Learn More
2-(2-methoxyphenoxy)-N-methylethylamin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033230
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72955-82-9
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.235
MDL-Nummer MFCD07400597
InChI-Schlüssel VOIPEKOXTFLQNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethanamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methyl amine, 2-2-methoxy-phenoxy-ethyl-methyl-amine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methylamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methyl-ethanamine, 2-2-methoxyphenoxy ;-n-methylethanamine, ethanamine,2-2-methoxyphenoxy-n-methyl
PubChem CID 6485441
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyphenoxy)-N-methylethanamin
SMILES CNCCOC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyphenoxy)-N-methylethylamine
Menge 250 mg
Formelmasse 181.24
Reinheit (%) 96%