Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-Methanamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10401484 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 22195-47-7 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22195-47-7
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD01321384
InChI-Schlüssel HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
PubChem CID 4122349
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamin
SMILES CC1(C)OCC(CN)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0120g/mL
Siedepunkt 164°C to 165°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.012
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.