Learn More
2-(2-Aminoethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
2-(2-Aminoethyl)pyridine is used as active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Aminoethyl)pyridin wird als aktiver pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), und gängigstes polares Lösungsmittel. Unlöslich in unpolaren Lösungsmitteln und Ölen.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei 4°C lagern. Dunkel lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
2-(2-Aminoethyl)pyridin wird als aktiver pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), und gängigstes polares Lösungsmittel. Unlöslich in unpolaren Lösungsmitteln und Ölen.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei 4°C lagern. Dunkel lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Aminoethyl)pyridine |
Dichte | 1.02 |
Siedepunkt | 208°C |
Flammpunkt | 100°C (212°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.536 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 111208 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |