Learn More
2,2,4'-tribromacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029943
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13195-79-4
Summenformel C8H5Br3O
Molekulargewicht (g/mol) 356.84
MDL-Nummer MFCD00017858
InChI-Schlüssel KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone
PubChem CID 25776
IUPAC-Name 2,2-Dibrom-1-(4-Bromphenyl)ethanon
SMILES BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4'-Tribromoacetophenone
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 356.84
Reinheit (%) 97%