Learn More
Alfa Aesar™ 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97 %
Artikelnummer. 11362749
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 51449-77-5
Summenformel C7H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.152
MDL-Nummer MFCD09037787
InChI-Schlüssel SQPPXOJPOBGAAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol,2-2h-tetrazol-5-yl, 2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, acmc-1akh0, 5-o-hydroxyphenyl tetrazole, 2-1h-tetrazole-5-yl phenol, fpuqyvargfdcgz-uhfffaoysa-n, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazol, 2-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenol
PubChem CID 42553059
IUPAC-Name 6-(1,2-Dihydrotetrazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=C2NNN=N2)C(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Schmelzpunkt ∽230°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 162.16
Reinheit (%) 97%