Learn More
2-(1-Pyrrolidinyl)pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 95 %
Artikelnummer. 11496350
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(1-Pyrrolidinyl)pyridin3-Boronsäure-Pinacolester, wird als Hauptvorteil der Verwendung von Borestern in Suzuki-Miyaura Kreuzkupplungen verwendet, die die Kopplung von Organoboronsäuren ermöglichen, die gegenüber hydrolytischer Deboronierung empfindlich sind. Es beinhaltet weitere zusätzliche Anwendungen, wie z. B. eine Reihe von chiralen Borestern, wie die nachfolgend dargestellten, wurden als Induktoren in stereoselektiven Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073354-41-2
Summenformel C15H23BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 274.17
MDL-Nummer MFCD06798280
InChI-Schlüssel RKTXCUGUPDEZHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidinopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-1-pyrrolidino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-pyrrolidinyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 44755171
IUPAC-Name 2-(pyrrolidin-1-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 274.17
Reinheit (%) 95%