Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1- (4-Nitrophenyl)Propan-1,3-Diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 2964-48-9 | C9H12N2O4 | 212.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2964-48-9
Summenformel C9H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
MDL-Nummer MFCD00007359
InChI-Schlüssel OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 224171
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 166°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung + 31
Synonym 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol