Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltrichlorosilan, 96 %
Artikelnummer. 11319255
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltrichlorosilan ist eine halogenierte Verbindung, die für die biochemische Forschung verwendet wird. Es wird auf bewegliche Mikroteile von mikroelektromechanischen Systemen angewendet, wodurch die Oberflächenenergie reduziert und die Klebrigkeit verhindert wird. Darüber hinaus wird es zur Beschichtung auf Briefmarken für Mikro- und Nanoeigenschaften bei der Nanodrucklithographie verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von (1H,1H,2H,2H-Heptadecafluordecyl)trimethoxysilan durch Reaktion mit Methanol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Tetrahydropyran, Toluol und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78560-44-8
Summenformel C10H4Cl3F17Si
Molekulargewicht (g/mol) 581.55
MDL-Nummer MFCD00042344
InChI-Schlüssel VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
PubChem CID 123577
IUPAC-Name Trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)silan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 224°C
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Strukturformel CF3(CF2)7(CH2)2SiCl3
UN-Nummer UN2987
Beilstein 5889653
Flammpunkt >200°C (392°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Formelmasse 581.56
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.348
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.54