Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-Decanol, 97 %
Artikelnummer. 11409946
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es handelt sich um eine Chemikalie, die für die Bildung einer Barriere und einer selbstabdichtenden Beschichtung auf Werkstoffe aus Zinkmetall aufgetragen wird. Es induziert den Zelltod und die Bildung von oxidativen oder reaktiven Sauerstoffspezies in zerebellären Granularzellen. Es wird für die Herstellung von Tensiden und Polymerprodukten mit einer Reihe von kommerziellen Anwendungen verwendet (kann geringe Mengen an nicht reagiertem Material enthalten). Die Polymere werden hauptsächlich für die Beschichtung von Textilien, Papier und Teppichen für die Abweisung von Öl, Färbemittel und Wasser verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 678-39-7
Fórmula molecular C10H5F17O
Peso molecular (g/mol) 464.122
Número MDL MFCD00039544
Clave InChI JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
PubChem CID 69619
ChEBI CHEBI:63919
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecan-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol
Punto de fusión 45°C to 50°C
Punto de ebullición 112°C to 114°C (10 mmHg)
Cantidad 50 g
Beilstein 2227487
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.12
Porcentaje de pureza 97%