Learn More
10-(Pentafluorphenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032598
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 944721-52-2 | C20H29F5O5Si | 472.524 g/mol
It finds its application in optimized immobilization of lectins using self-assembled monolayers on polysilicon encoded materials for cell tagging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in der optimierten Immobilisierung von Lektinen mit selbst zusammengesetzten Monoschichten auf Polysilikon-codierten Materialien für die Zellmarkierung.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten und an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944721-52-2
Summenformel C20H29F5O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 472.524
MDL-Nummer MFCD13181915
InChI-Schlüssel KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
PubChem CID 23582157
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-11-trimethoxysilylundecanoat
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 145°C to 150°C (0.05mmHg)
Chemischer Name oder Material 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilane
Menge 250 mg
Formelmasse 472.52
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.4370-1.4410
Empfindlichkeit Moisture sensitive