Learn More
1-Trimethylsilyl-1-pentyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460218
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18270-17-2
Summenformel C8H16Si
Molekulargewicht (g/mol) 140.30
MDL-Nummer MFCD00077890
InChI-Schlüssel CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyl-1-pentyne, trimethyl pent-1-yn-1-yl silane, trimethyl pent-1-ynyl silane, 1-pentyn-1-yltrimethylsilane, 1-tms-1-pentyne, acmc-209ejs, 1-trimethylsilylpent-1-yne, 1-trimethylsi;lyl-1-pentyne
PubChem CID 2760860
SMILES CCCC#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 135°C
Chemischer Name oder Material 1-Trimethylsilyl-1-pentyne
Menge 25 g
Strukturformel CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1744218
Flammpunkt 23°C (73°F)
IUPAC-Name Trimethyl(pent-1-ynyl)silan
Formelmasse 140.3
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.425
Dichte 0.765