Learn More
1-(Trimethylsiloxy)Cyclohexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453127
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 6651-36-1 | C9H18OSi | 170.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen wird als Zwischenprodukt zur Komplexierung von Verbindungen, einschließlich natürlicher Produkte, verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6651-36-1
Summenformel C9H18OSi
Molekulargewicht (g/mol) 170.33
MDL-Nummer MFCD00001541
InChI-Schlüssel SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane
PubChem CID 81161
IUPAC-Name Cyclohexen-1-yloxy(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Spezifikation
Siedepunkt 165°C
Chemischer Name oder Material 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1859394
Flammpunkt 42°C (107°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 170.33
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.447
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.883