Learn More
Molecular Probes™ 1-pyrenebutanoic acid, succinimidyl ester
1-Pyrenebutansäure, Succinimidyllester
Marke: Molecular Probes™ P130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem aminreaktiven 1-Pyrenbutansäure, Succinimidylester können mit diesem einzigartigen Fluorophor umweltempfindliche Biokonjugate erzeugt werden.
Spezifikation
100 mg | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
Pyren |
1-Pyrenbutansäure, Succinimidyllester | |
Amin | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester | |
Klassische Farbstoffe |