Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronsäure, 97 %
72.76 CHF - 295.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 342404-46-0 |
---|---|
Summenformel | C14H12BNO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 301.12 |
MDL-Nummer | MFCD03086094 |
InChI-Schlüssel | HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid |
PubChem CID | 2776228 |
IUPAC-Name | [1-(benzolsulfonyl)indol-2-yl]Boronsäure |
SMILES | OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10477992
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03312DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
72.76 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10712377
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03312DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
295.55 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
342404-46-0 | |
301.12 | |
HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N | |
2776228 | |
OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 |
C14H12BNO4S | |
MFCD03086094 | |
1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid | |
[1-(benzolsulfonyl)indol-2-yl]Boronsäure |
Spezifikation
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid | |
97% | |
MFCD03086094 | |
HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N | |
[1-(benzolsulfonyl)indol-2-yl]Boronsäure | |
2776228 |
342404-46-0 | |
C14H12BNO4S | |
1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid | |
OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 | |
301.12 | |
301.13 |