Learn More
1-Nonylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473737
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Nonylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Baustein verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-20-9
Summenformel C9H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 179.73
MDL-Nummer MFCD00008249
InChI-Schlüssel IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
PubChem CID 16215
IUPAC-Name Nonan-1-amin
SMILES [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nonylamine
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 0.784
Siedepunkt 200°C to 202°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.433
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1733633
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) ≥98%