Learn More
1-Naphthalenmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4780-79-4
Summenformel C11H10O
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00004044
InChI-Schlüssel PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
PubChem CID 20908
ChEBI CHEBI:38137
IUPAC-Name Naphthalen-1-ylmethanol
SMILES OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthalenemethanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 301°C (715.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH2OH
Menge 10 g
Beilstein 06, 667
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1-Naphthalenemethanol